2-Iodobenzyl alcohol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
179700100 179700500
ACRO179700100EA 870 NOK
ACRO179700100 ACRO179700500
2-Iodobenzyl alcohol 99%
2-Iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (10 -rr)
Smeltepunkt: 88…93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004610
CAS-nummer: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %