p-Tolyl isocyanate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
162520250 162521000 162520050 162525000
ACRO162520250EA 1200 NOK
ACRO162520250 ACRO162521000 ACRO162520050 ACRO162525000
p-Tolyl isocyanate 99%
p-Tolyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Kokepunkt: 70…72 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,056 g/cm³
Flash punkt: 66 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002029
CAS-nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
FN: 3390
ADR: 6.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %