Bensyl isotiocyanat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Benzylisothiocyanate
402130250 402130050 402131000
ACRO402130250EA 1450 NOK
ACRO402130250 ACRO402130050 ACRO402131000
Bensyl isotiocyanat 98%
Bensyl isotiocyanat
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 24 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004819
CAS-nummer: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %