o-Toluidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 2075 NOK
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidin 99%
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Kokepunkt: 199…200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –23 °C
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007730
CAS-nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
FN: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Indeks: 12,09674
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %