3-Nitro-o-toluidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
152020250 152021000
ACRO152020250EA 745 NOK
ACRO152020250 ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidine 97%
3-Nitro-o-toluidine
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 305 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 87…91 °C
Tetthet: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007731
CAS-nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
FN: 2660
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %