3-Nitro-p-toluidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
127250250 127250050 127251000
ACRO127250250EA 760 NOK
ACRO127250250 ACRO127250050 ACRO127251000
3-Nitro-p-toluidine 97%
3-Nitro-p-toluidine
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 74…78 °C
Tetthet: 1,312 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007910
CAS-nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
FN: 2660
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Ochre to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
HPLC ≥96.0 %