2-Metoksybensylamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
170540100 170540500
ACRO170540100EA 585 NOK
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Metoksybensylamin 98%
2-Metoksybensylamin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Kokepunkt: 231…233 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008110
CAS-nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %