2-Aminobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 385 NOK
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 162 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 82…86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007749
CAS-nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %