4-Aminobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
348240050 348240500
ACRO348240050EA 1675 NOK
ACRO348240050 ACRO348240500
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 169…171 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 60…63 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014782
CAS-nummer: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %