2,6-Diaminotoluene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine
164680250 164680050
ACRO164680250EA 1850 NOK
ACRO164680250 ACRO164680050
2,6-Diaminotoluene 98%
2,6-Diaminotoluene
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 289 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 102…107 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007800
CAS-nummer: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %