2,4-Diaminotoluene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methyl-1,3-Phenylenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-2,4-diamine
146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 8775 NOK
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
2,4-Diaminotoluene 98%
2,4-Diaminotoluene
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 283…285 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 97…101 °C
Tetthet: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 149 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007804
CAS-nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
FN: 1709
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %