2,4-Diaminotoluene for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 4-Methyl-1,3-Phenylenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-2,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 245 NOK
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
2,4-Diaminotoluene for syntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminotoluene
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 99 °C
Tetthet: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007804
CAS-nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
FN: 1709
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C