2-Nitrobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Nitrophenyl)methanol
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 810 NOK
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 69…73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007186
CAS-nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %