6-Nitro-m-cresol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250 160151000
ACRO160150250EA 485 NOK
ACRO160150250 ACRO160151000
6-Nitro-m-cresol 97%
6-Nitro-m-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smeltepunkt: 53…56 °C
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007111
CAS-nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
FN: 2446
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥96.0 %