2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20246.0100
8.20246.0500
8.20246.0025
8.20246.5000
8.20246.0100EA
664
NOK
8.20246.0100
8.20246.0500
8.20246.0025
8.20246.5000
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for syntese, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ MW: 180,25 g/mol Kokepunkt: 267…269 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 60…61 °C Tetthet: 1,0587 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00040484 CAS-nummer: 121-00-6 EINECS: 204-442-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 48 - 63 °C |
Molar Mass | 180.25 g/mol |
Boiling Point | 263 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (105 °C) |
Flash Point | 130 °C |