2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
8.20246.0100EA 664 NOK
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for syntese, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Kokepunkt: 267…269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 60…61 °C
Tetthet: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040484
CAS-nummer: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C