4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
174580500 174582500 174580010
ACRO174580500EA 565 NOK
ACRO174580500 ACRO174582500 ACRO174580010
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Kokepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…115 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004659
CAS-nummer: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %