3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 595 NOK
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 296…297 °C (732 mmHg)
Smeltepunkt: 22 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004638
CAS-nummer: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %