2,4-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
170460250 170461000
ACRO170460250EA 1400 NOK
ACRO170460250 ACRO170461000
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 177…179 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 37…40 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004614
CAS-nummer: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %