3-Phenyl-1-propanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Phenyl-1-Propanol
161310010 161312500
ACRO161310010EA 1650 NOK
ACRO161310010 ACRO161312500
3-Phenyl-1-propanol 98%
3-Phenyl-1-propanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 455 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002950
CAS-nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %