4-Phenyl-1-butanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Phenylbutan-1-ol
180370100 180370500
ACRO180370100EA 1100 NOK
ACRO180370100 ACRO180370500
4-Phenyl-1-butanol 97%
4-Phenyl-1-butanol
Formel: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 140 °C (14 mmHg)
Tetthet: 0,975 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002971
CAS-nummer: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Optical rotation +43° to +50° (1 % in water)