4-tert-Butylpyrokatekol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 490 NOK
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-tert-Butylpyrokatekol 99%
4-tert-Butylpyrokatekol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Tetthet: 1,049 g/cm³
Flash punkt: 129 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002201
CAS-nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol