3,5-Dihydroksytoluen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 845 NOK
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Dihydroksytoluen 98%
3,5-Dihydroksytoluen
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 105…110 °C
Tetthet: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 159 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002291
CAS-nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Indeks: 12,06995
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %