3,5-Dihydroksytoluen for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
8.20933.0005EA 381 NOK
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
3,5-Dihydroksytoluen for syntese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroksytoluen
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109 °C
Tetthet: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002291
CAS-nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Indeks: 12,06995
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 109 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 147 °C (7 hPa)
Flash Point 159 °C