2-tert-Butylhydroquinone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0100 8.41424.0500
8.41424.0100EA 500 NOK
8.41424.0100 8.41424.0500
2-tert-Butylhydroquinone for syntese, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 128 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 171 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002344
CAS-nummer: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C