Salicyl alcohol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 490 NOK
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Salicyl alcohol 97%
Salicyl alcohol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83…87 °C
Tetthet: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004617
CAS-nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Indeks: 12,08477
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %