3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 515 NOK
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Smeltepunkt: 67…71 °C
Tetthet: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004643
CAS-nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %