4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 920 NOK
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004658
CAS-nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%