5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
344060050 344060250
ACRO344060050EA 1200 NOK
ACRO344060050 ACRO344060250
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Smeltepunkt: 181…186 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016867
CAS-nummer: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %