Toluen-4-sulfonamid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
147690010 147692500 147690050
ACRO147690010EA 1175 NOK
ACRO147690010 ACRO147692500 ACRO147690050
Toluen-4-sulfonamid 99%
Toluen-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Kokepunkt: 221 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 136…140 °C
Flash punkt: 202 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011692
CAS-nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %