Toluen-4-sulfonamid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08230.0100 8.08230.1000 8.08230.9025
8.08230.0100EA 315 NOK
8.08230.0100 8.08230.1000 8.08230.9025
Toluen-4-sulfonamid for syntese, Sigma-Aldrich®
Toluen-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Kokepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 136…138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011692
CAS-nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 3200 mg/l (25 °C)
Melting Point 136 - 138 °C
Molar Mass 171.21 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (13 hPa)
Flash Point 202 °C