Sodium toluene-4-sulphonate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 301 NOK
8.21125.0005 8.21125.0250
Sodium toluene-4-sulphonate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium toluene-4-sulphonate
Formel: C₇H₇NaO₃S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00798566
CAS-nummer: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na