1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050 380850250
ACRO380850050EA 890 NOK
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Formel: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Kokepunkt: 130 °C (40 mmHg)
Flash punkt: 82,2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00190197
CAS-nummer: 772-38-3
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %