4-Brombensofenon 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Bromophenyl)(phenyl)methanone, p-Bromobenzophenone
106720250 106721000
ACRO106720250EA 555 NOK
ACRO106720250 ACRO106721000
4-Brombensofenon 97%
4-Brombensofenon
Formel: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Kokepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78…82 °C
MDL nummer: MFCD00000103
CAS-nummer: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA