Bromtymolblått ACS, Reag. Ph. Eur.
Leverandør: Merck
Synonymer:
3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03026.0025
1.03026.0500
1.03026.0025EA
2725
NOK
1.03026.0025
1.03026.0500
Bromtymolblått ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromtymolblått
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S MW: 624,39 g/mol Smeltepunkt: 204…202 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00005872 CAS-nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Indeks: 13,01430 |