Bromfenolblått ACS
Leverandør: Thermo Scientific
32641.03EA 285 NOK
32641.03 32641.14 32641.06
Bromfenolblått ACS
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Smeltepunkt: 270 °C (dec.)
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Indeks: 14,1444