Bromfenolblått
Leverandør: Thermo Scientific
A18469.18EA 1250 NOK
A18469.18 A18469.09
Bromfenolblått
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 270 °C (dec.)
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Indeks: 13,01429