Bromfenolblått ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08122.0005 1.08122.0025
1.08122.0005EA 716 NOK
1.08122.0005 1.08122.0025
Bromfenolblått ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Smeltepunkt: 273 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Indeks: 13,01429
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3