Bromkresol-lilla ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03025.0005 1.03025.0025
1.03025.0005EA 737 NOK
1.03025.0005 1.03025.0025
Bromkresol-lilla ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Bromkresol-lilla
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Smeltepunkt: 242 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011681
CAS-nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Indeks: 13,01371
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 540.22 g/mol
Bulk Density 515 kg/m3