Benzofenon 99+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
219680500 219680010 219680050 219682500
ACRO219680500EA 380 NOK
ACRO219680500 ACRO219680010 ACRO219680050 ACRO219682500
Benzofenon 99+%, ren
Benzofenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Kokepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47…49 °C
Tetthet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 143 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003076
CAS-nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01099
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %