4-Aminobensofenon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
103170100 103170250
ACRO103170100EA 740 NOK
ACRO103170100 ACRO103170250
4-Aminobensofenon 98%
4-Aminobenzophenone
Formel: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Kokepunkt: 246 °C (17hPa)
Smeltepunkt: 120…124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007895
CAS-nummer: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey to orange to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥97.5 %