4-Methoksybensofenon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
125740250 125741000
ACRO125740250EA 430 NOK
ACRO125740250 ACRO125741000
4-Methoksybensofenon 97%
4-Methoksybensofenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Kokepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58…63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008403
CAS-nummer: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥96.0 %