Fenol rødt ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
417240050 417240100 417241000
ACRO417240050EA 590 NOK
ACRO417240050 ACRO417240100 ACRO417241000
Fenol rødt ACS
Fenol rødt
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Indeks: 13,07329
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test