Fenol rødt ACS
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
16294.06
16294.14
16294.22
16294.06EA
560
NOK
16294.06
16294.14
16294.22
Fenol rødt ACS
Fenol rødt
CAS No.: 143-74-8
Molecular Formula: C19H14O5S
Formula Weight: 354.38
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point:
pH indicator
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354,38 g/mol Smeltepunkt: >300 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003552 CAS-nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Indeks: 14,7247 |