Fenol rødt
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B21710.09 B21710.18 B21710.30
B21710.09EA 515 NOK
B21710.09 B21710.18 B21710.30
Fenol rødt
Fenol rødt
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Odour: Odourless Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Kokepunkt: >300 °C
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Indeks: 14,7247