Fenol rødt ACS
Leverandør: Merck
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 661 NOK
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Fenol rødt ACS
Fenol rødt
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Indeks: 13,07329
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3