Fenol rødt Reag. Ph. Eur.
Leverandør: Merck
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59375.0001 1.59375.0100
1.59375.0001EA 2540 NOK
1.59375.0001 1.59375.0100
Fenol rødt Reag. Ph. Eur.
Fenol rødt
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Indeks: 13,07329