Thymolblått ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 555 NOK
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
Thymolblått ACS
Thymolblått
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Smeltepunkt: 221 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005869
CAS-nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Indeks: 12,09541
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test