Thymolblått
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B21370.09 B21370.18
B21370.09EA 375 NOK
B21370.09 B21370.18
Thymolblått
Thymolblått
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Smeltepunkt: 223 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005869
CAS-nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Indeks: 14,9400