Thymolblått ACS, Reag. Ph. Eur. pH-indikator, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08176.0005 1.08176.0025
1.08176.0005EA 954 NOK
1.08176.0005 1.08176.0025
Thymolblått ACS, Reag. Ph. Eur. pH-indikator, Supelco®
Thymolblått
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Smeltepunkt: 221 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005869
CAS-nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Indeks: 12,09541
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.11 g/l (25 °C)
Melting Point 221 °C (decomposition)
Molar Mass 466.59 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3